Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Hybond™ -N+ membraner
Artikelnummer. 11718308 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 rulle
10 ark
20 ark
5 ark
50 Gridded Discs
50 ark
50 skiver
Dimensioner (LxB):
11.9 x 7.8 cm
12 x 10 cm
15 x 10 cm
15 x 20 cm
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
22,2 x 22,2 cm
30 x 50 cm
Ikke relevant
Not Applicable
Diameter (metrisk):
82 mm
I/R
Ikke relevant
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 50
Artikelnummer. 11718308
Brand: Cytiva RPN1210B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til den højeste følsomhed i DNA- og RNA-blotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ -N+ Membrane er en positivt ladet nylonmembran til brug med radioaktiv og ikke-radioaktiv kemiluminescens og kemifluorescensdetektion.
  • Porestørrelse på 0,45 μm med retention af nukleinsyrer> 50 bp
  • Bindingskapacitet for nukleinsyrer 600 μg/cm 2
  • Velegnet til højdensitetsarrays
  • Fremragende følsomhed i konventionel Southern blotting
  • Nukleinsyreprøver kan fikseres ved UV eller bagning
  • Ikke egnet til alkali blotting og fiksering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 12 cm
Bredde (metrisk) 10 cm
Til brug med (applikation) Southern blots; UV fiksering
Bindende Kapacitet Op til 600 μg/cm 2
Diameter (metrisk) Ikke relevant
Mængde 20 ark
Format Ark
Materiale Nylon, positivt ladet
Dimensioner (LxB) 12 x 10 cm