Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Hybond™ -N+ membraner
Artikelnummer. 11708328 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 rulle
10 Sheets
10 ark
20 ark
5 ark
50 ark
50 gitterskiver
50 skiver
Dimensioner (LxB):
11,9 x 7,8 cm
12 x 10 cm
15 x 10 cm
15 x 20 cm
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
22,2 x 22,2 cm
30 x 50 cm
Ikke relevant
Diameter (metrisk):
82 mm
Ikke relevant
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Dimensioner (LxB) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11708328 10 ark 15 x 20 cm Ikke relevant Pakke med 10
11718308 20 ark 12 x 10 cm Ikke relevant Pakke med 20
10320175 1 rulle 20 cm x 3 m Ikke relevant Hver
11778358 10 Sheets 22,2 x 22,2 cm Ikke relevant Pakke med 10
10025324 5 ark 30 x 50 cm Ikke relevant Hver
11748388 50 skiver Ikke relevant 82 mm Pakke med 50
11708308 50 ark 11,9 x 7,8 cm Ikke relevant Pakke med 50
11758318 20 ark 15 x 10 cm Ikke relevant Pakke med 20
11728338 10 ark 20 x 20 cm Ikke relevant Pakke med 10
11738328 50 gitterskiver Ikke relevant 82 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11708328 Leverandør Cytiva Leverandørnr. RPN1520B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5530.00 DKK
    4490.00 DKK / Pakke med 10
    Spare 1040.00 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Bruges til den højeste følsomhed i DNA- og RNA-blotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ -N+ Membrane er en positivt ladet nylonmembran til brug med radioaktiv og ikke-radioaktiv kemiluminescens og kemifluorescensdetektion.
  • Porestørrelse på 0,45 μm med retention af nukleinsyrer> 50 bp
  • Bindingskapacitet for nukleinsyrer 600 μg/cm 2
  • Velegnet til højdensitetsarrays
  • Fremragende følsomhed i konventionel Southern blotting
  • Nukleinsyreprøver kan fikseres ved UV eller bagning
  • Ikke egnet til alkali blotting og fiksering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 15 cm
Bredde (metrisk) 20 cm
Til brug med (applikation) Southern blots; UV fiksering
Bindende Kapacitet Op til 600 μg/cm 2
Diameter (metrisk) Ikke relevant
Mængde 10 ark
Format Ark
Materiale Nylon, positivt ladet
Dimensioner (LxB) 15 x 20 cm