Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Hybond™ -N+ membraner
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 rulle
10 ark
20 ark
5 ark
50 Gridded Discs
50 ark
50 skiver
Dimensioner (LxB):
11.9 x 7.8 cm
12 x 10 cm
15 x 10 cm
15 x 20 cm
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
22,2 x 22,2 cm
30 x 50 cm
Ikke relevant
Not Applicable
Diameter (metrisk):
82 mm
I/R
Ikke relevant
missing translation for 'unitSize'
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 50
Description
- Porestørrelse på 0,45 μm med retention af nukleinsyrer> 50 bp
- Bindingskapacitet for nukleinsyrer 600 μg/cm 2
- Velegnet til højdensitetsarrays
- Fremragende følsomhed i konventionel Southern blotting
- Nukleinsyreprøver kan fikseres ved UV eller bagning
- Ikke egnet til alkali blotting og fiksering
Specifications
Specifications
| Længde (metrisk) | 20 cm |
| Bredde (metrisk) | 3 m |
| Til brug med (applikation) | Southern blots; UV fiksering |
| Bindende Kapacitet | Op til 600 μg/cm 2 |
| Diameter (metrisk) | Ikke relevant |
| Mængde | 1 rulle |
| Format | Rulle |
| Materiale | Nylon, positivt ladet |
| Dimensioner (LxB) | 20 cm x 3 m |