Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Hybond™ Membraner
Artikelnummer. 11798308 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 kast
50 skiver
Format:
Rul
disk
Porestørrelse:
0,45 μm
0,45μ m
Størrelse (metrisk):
13,2 cm i diameter
30 cm x 3 m
8,2 cm i diameter
Pakningsstørrelse:
551g
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Format Porestørrelse Størrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11798308 50 skiver disk 0,45μ m 13,2 cm i diameter Hver
11758398 50 skiver disk 0,45μ m 8,2 cm i diameter Hver
10024484 1 kast Rul 0,45 μm 30 cm x 3 m 551g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11798308 Leverandør Cytiva Leverandørnr. RPN132D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3730.00 DKK
    3482.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 248.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Ikke-understøttet 100 % ren nitrocellulosemembran valideret til brug med alle ECL Western- og proteinblotting-applikationer
  • Fremragende følsomhed, opløsning og lav baggrund for alle mærknings- og detektionssystemer: radioaktive, ikke-radioaktive og kromogene
  • Emballagefunktioner omfatter mellemblad på begge sider af membranen og lufttæt genlukkelig pose med markeringsplet
  • Porestørrelse: 0,2 μm og 0,45 μm
  • Diske er også tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Protein blotting
Diameter (metrisk) 132 mm
Mængde 50 skiver
Format disk
Materiale Nitrocellulose
Porestørrelse 0,45μ m
Størrelse (metrisk) 13,2 cm i diameter