Description
- Fremragende følsomhed, opløsning og lav baggrund for alle mærknings- og detektionssystemer: radioaktive, ikke-radioaktive og kromogene
- Emballagefunktioner omfatter mellemblad på begge sider af membranen og lufttæt genlukkelig pose med markeringsplet
- Porestørrelse: 0,2 μm og 0,45 μm
- Diske er også tilgængelige
Spécification
Spécification
| Til brug med (applikation) | Protein blotting |
| Diameter (metrisk) | 82 mm |
| Mængde | 50 skiver |
| Format | disk |
| Materiale | Nitrocellulose |
| Porestørrelse | 0,45μ m |
| Størrelse (metrisk) | 8,2 cm i diameter |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?