Få mere at vide
Cytiva Amersham™ ECL™ Western Blotting System
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Anti-mus HRP-konjugat, 100 μL; anti-kanin HRP-konjugat, 100 μl; ECL Detektionsreagens 1 og 2, 62,5 ml hver; Blokeringsmiddel, 5g
- Giver hurtige, følsomme resultater ved hjælp af simple protokoller
- Designet til brug med nitrocellulose og PVDF membraner
- Op til 10 gange mere følsom end kolorimetriske metoder
- Resultater opnået på røntgenfilm giver papirkopidata og undgår fading forbundet med kolorimetriske detektionsmetoder
- Membraner kan reprobes op til 10 gange
- Lineær respons i området 0,2 til 2 OD-enheder ved brug af pre-flashed Hyperfilm™ ECL
- Ikke-radioaktiv
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Mængde | Ea. |
| Sættets indhold | 100 μL Anti-Mouse HRP-konjugat, μ100 L Anti-Rabbit HRP-konjugat, 62,5mL ECL™ detektionsreagens 1, 62,5mL ECL™ detektionsreagens 2, 25 g blokeringsmiddel, tilstrækkeligt til 10 blots (10 x 10) |