Få mere at vide
Cytiva Amersham™ ECL™ Western blotting-detektionsreagenser
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
62,5 ml
125 ml
250 ml
375 ml
Tilstrækkelig til:
Påvisning af 1000 cm 2 membran
Påvisning af 2000 cm 2 membran
Påvisning af 4000 cm 2 membran
Påvisning af 6000 cm 2 membran
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Detekterbar på Hyperfilm™ ECL eller med CCD imager
- Bruger forbedret luminol-baseret detektion, som er velegnet til al rutinemæssig Western Blotting
Western Blotting
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | ECL Western Blot Detection Reagent |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Mængde | 375 ml |
| Følsomhed | ∼10 pg |
| Tilstrækkelig til | Påvisning af 6000 cm 2 membran |
| Sættets indhold | 375mL detektionsreagens, 1375mL detektionsreagens 2 |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |