Beskrivelse
- Detekterbar på Hyperfilm™ ECL eller med CCD imager
- Bruger forbedret luminol-baseret detektion, som er velegnet til al rutinemæssig Western Blotting
Western Blotting
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | ECL Western Blot Detection Reagent |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Mængde | 62,5 ml |
| Følsomhed | ∼10 pg |
| Tilstrækkelig til | 1000 cm2 Membran |
| Indhold og opbevaring | 62.5mL detection reagent, 162.5mL detection reagent 2. 2°C to 8°C |