Få mere at vide
Cytiva Amersham™ ECL™ Western blotting-detektionsreagenser
Artikelnummer. 10340125 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
62,5 ml
125 ml
250 ml
375 ml
Tilstrækkelig til:
1000 cm2 Membran
2000 cm2 Membran
4000 cm2 Membran
6000 cm2 Membran
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Tilstrækkelig til Pakningsstørrelse
10340125 125 ml 2000 cm2 Membran Hver
10754557 62,5 ml 1000 cm2 Membran Hver
10773577 375 ml 6000 cm2 Membran Hver
10155854 250 ml 4000 cm2 Membran Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10340125 Leverandør Cytiva Leverandørnr. RPN2209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2615.00 DKK
    2451.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 164.00 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til al rutinemæssig Western blotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ Western Blotting Detection Reagents er verdens første kommercielt tilgængelige kemiluminescerende detektionsreagenser og stadig et af de mest udbredte.
  • Detekterbar på Hyperfilm™ ECL eller med CCD imager
  • Bruger forbedret luminol-baseret detektion, som er velegnet til al rutinemæssig Western Blotting
Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ECL Western Blot Detection Reagent
Til brug med (applikation) Western Blot
Mængde 125 ml
Følsomhed ∼10 pg
Tilstrækkelig til 2000 cm2 Membran
Sættets indhold 125mL detektionsreagens, 1125mL detektionsreagens 2
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C