Beskrivelse
- Detekterbar på Hyperfilm™ ECL eller med CCD imager
- Bruger forbedret luminol-baseret detektion, som er velegnet til al rutinemæssig Western Blotting
Western Blotting
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | ECL Western Blot Detection Reagent |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Mængde | 250 ml |
| Følsomhed | ∼10 pg |
| Tilstrækkelig til | 4000 cm2 Membran |
| Indhold og opbevaring | 250 ml detektionsreagens, 1250 ml detektionsreagens 2 2 °C til 8 °C |