Få mere at vide
Cytiva Amersham™ ECL™ start Western Blotting Detection Reagent
Artikelnummer. p-5045893 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
200 ml
400 ml
Pakningsstørrelse:
200ml
400ml
Artikelnummer. 15387655
Brand: Cytiva RPN3243
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagens er luminol-baseret kemiluminescerende substrat designet til påvisning af proteiner immobiliseret til en membran
Amersham™ ECL™ start er et kemiluminescerende detektionsreagens i Amersham ECL produktfamilie, der anbefales til bekræftende analyse og påvisning af høje til mellemstore niveauer af endogene proteiner. Amersham ECL start har en lang signalvarighed, som muliggør flere eksponeringer af membranen plus et praktisk tidsvindue mellem eksperiment og analyse.
  • Lang signalvarighed giver analysedesignfleksibilitet og robust detektion af store eksperimentelle sæt
  • Producerer lav baggrund, uanset påvisningsmetode
  • Arbejdsløsningen er stabil i fem dage
  • Lang holdbarhed på 18 timer er praktisk for dem, der kører Western blots sjældent
  • Detektion på røntgenfilm eller CCD Imager
  • Anbefalet membran: PVDF eller nitrocellulose
  • Til påvisning af højt indhold af proteiner
  • Farveløs detektionsreagens 1 og 2
Applikationer:
Rutinemæssig og bekræftende Western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ECL Western Blotting Detection Reagent
Mængde 200 ml
Til brug med (applikation) Rutinemæssig og bekræftende Western blotting
Opbevaringskrav 18 °C til 30 °C