Få mere at vide
Cytiva Amersham™ ECL™ start Western Blotting Detection Reagent
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
200 ml
400 ml
Pakningsstørrelse:
200ml
400ml
Beskrivelse
Amersham™ ECL™ start er et kemiluminescerende detektionsreagens i Amersham ECL produktfamilie, der anbefales til bekræftende analyse og påvisning af høje til mellemstore niveauer af endogene proteiner.
- Lang signalvarighed giver analysedesignfleksibilitet og robust detektion af store eksperimentelle sæt
- Producerer lav baggrund, uanset påvisningsmetode
- Arbejdsløsningen er stabil i fem dage
- Lang holdbarhed på 18 timer er praktisk for dem, der kører Western blots sjældent
- Detektion på røntgenfilm eller CCD Imager
- Anbefalet membran: PVDF eller nitrocellulose
- Til påvisning af højt indhold af proteiner
- Farveløs detektionsreagens 1 og 2
Applikationer:
Rutinemæssig og bekræftende Western blotting
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | ECL Western Blotting Detection Reagent |
| Mængde | 400 ml |
| Til brug med (applikation) | Rutinemæssig og bekræftende Western blotting |
| Opbevaringskrav | 18 °C til 30 °C |
Sikkerhed og håndtering
Faresætning
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- UNKNOWN ACUTE-4% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 4% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.