Beskrivelse
Amersham™ ECL™ start er et kemiluminescerende detektionsreagens i Amersham ECL produktfamilie, der anbefales til bekræftende analyse og påvisning af høje til mellemstore niveauer af endogene proteiner. Amersham ECL start har en lang signalvarighed, som muliggør flere eksponeringer af membranen plus et praktisk tidsvindue mellem eksperiment og analyse.
- Lang signalvarighed giver analysedesignfleksibilitet og robust detektion af store eksperimentelle sæt
- Producerer lav baggrund, uanset påvisningsmetode
- Arbejdsløsningen er stabil i fem dage
- Lang holdbarhed på 18 timer er praktisk for dem, der kører Western blots sjældent
- Detektion på røntgenfilm eller CCD Imager
- Anbefalet membran: PVDF eller nitrocellulose
- Til påvisning af højt indhold af proteiner
- Farveløs detektionsreagens 1 og 2
Applikationer:
Rutinemæssig og bekræftende Western blotting
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | ECL Western Blotting Detection Reagent |
| Mængde | 200 ml |
| Til brug med (applikation) | Rutinemæssig og bekræftende Western blotting |
| Opbevaringskrav | 18 °C til 30 °C |