Få mere at vide
Cytiva Amersham™ ECL™ Prime Western Blotting Detection Reagent
Artikelnummer. 10308449 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Tilstrækkelig til:
1000 cm 2 membran
3000 cm 2 membran
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tilstrækkelig til Pakningsstørrelse
10308449 1000 cm 2 membran Hver
12994780 3000 cm 2 membran Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10308449 Leverandør Cytiva Leverandørnr. RPN2232
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2715.00 DKK
    2545.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 170.00 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Solution A (luminol solution) and Solution B (peroxide solution)
Muliggør brugen af stærkt fortyndede primære og sekundære antistoffer uden at reducere følsomheden. Cytiva Lifescience™ Amersham™ ECL™ Prime Western Blotting Detection Reagent producerer høj signalintensitet og følsomhed.
  • Stabilt signal muliggør flere eksponeringer og gør reagens velegnet til store eksperimentelle serier
  • Giver bekvem håndteringstid mellem detektion og afslutning af eksperimentet
  • Optimeret til billeddannelse med ImageQuant™ LAS 4000 (CCD-baseret billeddannelse), Amersham Hybond™ P (PVDF) membraner og kompatible med Amersham Hyperfilm™ , Amersham Hybond- ECL (nitrocellulose) membraner
  • Også kompatibel med Rainbow™ Molekylvægtsmarkører og Amersham ECL DualVue™ Western Blotting Markers
Uddannelse og forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ECL Western Blot Detection Reagent
Til brug med (applikation) Følsom kvantitativ eller bekræftende Western Blot
Følsomhed ∼1 side
Tilstrækkelig til 1000 cm 2 membran
Indhold og opbevaring Opløsning A (luminolopløsning, 50 ml) og opløsning B (peroxidopløsning, 50 ml), 2 °C til 8 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ECL Prime'
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trometamol, ethanediol, imidazole
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 4% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.