Få mere at vide
Cytiva Amersham™ ECL Plex™ Western Blotting-kombinationspakker
Shop alle Cytiva produkter
Formulering:
Indeholder Cy3 , Cy5 , Amersham Hybond LFP 0,2 PVDF
Indeholder Cy3 , Cy5 , Amersham Protran Premium 0,45 NC
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
Indeholder
Amersham ECL Plex ged-α -muse-IgG-Cy3, 150 μg; Amersham ECL Plex ged-α -kanin IgG-Cy5, 150 μg; Amersham ECL Plex Fluorescerende regnbuemarkører, 120 μL; 45-001-214: Amersham Protran Premium, 10 x 10 cm, 10 ark eller 45-001-215:Hybond LFP 0,2 μM PVDF, 20 x 20 cm, 3 ark
- Forbedret formulering af Cy3 konjugater for endnu lavere baggrund
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Western Blot Kit |
| Formulering | Indeholder Cy3 , Cy5 , Amersham Protran Premium 0,45 NC |
| Til brug med (applikation) | ECL Plex vestligt blotting-system |
| Sættets indhold | ECL Plex Ged-α -mus IgG-Cyμ3 150 g ECL Plex ged-α ECL Plex μ - Amersham Protran kanin IgG-Cyμ5 150 g fluorescerende regnbuemarkører 120 L Premium 0,45 (10 x 10 cm) |
| Mængde | 1 sæt: ECL Plex Ged-α -muse IgG-Cy3: 150μ g, ECL Plex Ged-α -kanin IgG-Cy5: 150μ g, ECL Plex Fluorescerende regnbuemarkører: 120μ L, Amersham Protran Premium 0,45: (10 x 10 cm) |
| Opbevaringskrav | Varierer efter komponent |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ECL Plex
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P235-Opbevares køligt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Indeholder: cy5 (mono-reactive),sodium azide, nitrocellulose, glycerol,sodium dodecyl sulphate, cy3 (mono-reac