Få mere at vide
Cytiva Amersham™ ECL™ Plex Fluorescerende regnbuemarkører
Artikelnummer. 10320125 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
120μ L
500μ L
Pakningsstørrelse:
120µL
500µL
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10320125
Brand: Cytiva RPN850E
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Optimeret til brug med ECL Plex Western Blotting Detection System. Amersham™ ECL™ Plex Fluorescerende regnbuemarkører er ideelle til kvantitativ western blot.
  • Overvåg fremskridt for proteinelektroforese og vurder overførselseffektivitet og molekylvægt af blottede proteiner uden farvning
  • Forbedret for at muliggøre hurtigere og enklere identifikation af proteiner på SDS-polyacrylamidgeler
  • Klar til indlæsning
  • Giver skarpere, mere intense bånd på geler og blots og har forbedret båndafstand for mere nøjagtig molekylvægtbestemmelse
  • Giver fluorescerende billeder ved hjælp af Cy3 og Cy5 kanaler
Ordreinfo
Hver μ120 L pakningsstørrelse er tilstrækkelig til brug med mindst 40 minigeler (10 x 8 cm) eller 20 store geler (20 x 20 cm). Hver μ500 L pakkestørrelse er tilstrækkelig til brug med mindst 160 minigeler (10 x 8 cm) eller 80 store geler (20 x 20 cm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Disse fluorescerende regnbuemarkører er til brug med ECL Plex Western blotting detektionssystem.
Farve Multi
Produkttype Protein molekylvægt markør/stige
Formulering Leveres i 35% glycerol og prøvebuffer indeholdende Mercaptoethanesulphonic Acid (MESNA) som reduktionsmiddel
Til brug med (applikation) Til kvantitative western blots
Mængde 120μ L
Opbevaringskrav -20 °C
Tilstrækkelig til 12 Minigel-ladninger
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ECL Plex Fluorescent Rainbow Markers, 125 ul
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask hænderne grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium dodecyl sulphate, mesna, Glycine,N,N'-1, 2-ethanediylbis¢N-(carboxymethyl)-, sodium salt, hy
  • UNKNOWN ACUTE-35.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 32.5% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.