Få mere at vide
Cytiva Amersham™ ECL™ Plex Fluorescerende regnbuemarkører
Artikelnummer. 10095554 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
120μ L
500μ L
Pakningsstørrelse:
120µL
500µL
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10095554
Brand: Cytiva RPN851E
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Optimeret til brug med ECL Plex Western Blotting Detection System. Amersham™ ECL™ Plex Fluorescerende regnbuemarkører er ideelle til kvantitativ western blot.
  • Overvåg fremskridt for proteinelektroforese og vurder overførselseffektivitet og molekylvægt af blottede proteiner uden farvning
  • Forbedret for at muliggøre hurtigere og enklere identifikation af proteiner på SDS-polyacrylamidgeler
  • Klar til indlæsning
  • Giver skarpere, mere intense bånd på geler og blots og har forbedret båndafstand for mere nøjagtig molekylvægtbestemmelse
  • Giver fluorescerende billeder ved hjælp af Cy3 og Cy5 kanaler
Ordreinfo
Hver μ120 L pakningsstørrelse er tilstrækkelig til brug med mindst 40 minigeler (10 x 8 cm) eller 20 store geler (20 x 20 cm). Hver μ500 L pakkestørrelse er tilstrækkelig til brug med mindst 160 minigeler (10 x 8 cm) eller 80 store geler (20 x 20 cm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Disse fluorescerende regnbuemarkører er til brug med ECL Plex Western blotting detektionssystem.
Farve Multi
Produkttype Protein molekylvægt markør/stige
Formulering Leveres i 35% glycerol og prøvebuffer indeholdende Mercaptoethanesulphonic Acid (MESNA) som reduktionsmiddel
Til brug med (applikation) Til kvantitative western blots
Mængde 500μ L
Opbevaringskrav -20 °C
Tilstrækkelig til 50 Minigel-ladninger