Få mere at vide
Cytiva Amersham™ ECL™ DualVue Western Blotting Markers
Artikelnummer. 10420315 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
25 Indlæsninger
Pakningsstørrelse:
25 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10420315 25 Indlæsninger 25 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 10420315 Leverandør Cytiva Leverandørnr. RPN810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2415.00 DKK
    2172.00 DKK / 25 reaktioner
    Spare 243.00 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Detekter proteiner på gel og membran samt på film
Bekræft proteinoverførsel, bestemt blot-orientering og tillad beregning af målproteinets molekylmasse.
  • Forfarvede markører indikerer effektiviteten af proteinoverførsel til membran og blot-orientering
  • Mærkede rekombinante proteinmarkører tillader nøjagtig beregning af molekylvægten af målproteiner
  • Kompatibel med ethvert HRP-substrat såvel som både PVDF- og nitrocellulosemembrantyper
  • Indeholder en blanding af tre forfarvede farvede markører med defineret molekylvægt (fra 15.000 til 100.000) og syv mærkede rekombinante proteiner (molekylvægte fra 15.000 til 150.000)
Ordreinfo
Hver pakke indeholder ECL DualVue markører (μ125 L) og S-protein-HRP-μkonjugat (50 L) tilstrækkeligt til 25 standardgelladninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ECL DualVue Western Blotting Markers indeholder både farvede proteiner og mærkede proteiner, der introducerer bekvemmelighed og pålidelighed og letter nøjagtig størrelsesbestemmelse af proteiner på Western blots.
Form Væske
Til brug med (applikation) Detekter proteiner på gel og membran samt på film
Sættets indhold Præ-farvede indikatorproteiner, Phosphorylase b: 50 μg, 100000 (Mr), Kaninmuskel (kilde), Myoglobin: 50 μg, 16000 (Mr), Hestemuskel (kilde), Lysozym: 50 μg, 15000 (Mr), Kylling Æggehvide (kilde)
Molekylvægt (g/mol) Mr 15 000
Mængde 25 Indlæsninger
Opbevaringskrav -20 °C
Produkttype Proteinmolekylvægtmarkør