Beskrivelse
Bruges til at kontrollere baggrundsstøj. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL Advance™ is Blocking Reagent kontrollerer baggrundsstøj, mens den bibeholder et højt niveau af signalintensitet.
Fuldt kompatibel med begge Hybond™ ECL™ (nitrocellulose) og Hybond-P (PVDF) membraner.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til blokering af Nitrocellulose- og PVDF-membraner før detektion med Amersham ECL , Amersham ECL Prime eller Amersham ECL Select western blotting detektionsreagenser |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C |
| Produkttype | Blokerende reagens |
| Mængde | 40g |
| Produktlinje | Amersham |