Få mere at vide
Cytiva Amersham™ ECL™ 4 to 20%, Tris-HCl, 1.4 mm, Protein Gel, 15-well
Artikelnummer. 11505854 Shop alle Cytiva produkter
Wells:
15-brønds
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11505854
Brand: Cytiva 28990159
Separation Type: Denaturing, Native; For Use With: Amersham ECL Gel Box
Homogeneous and gradient gels for horizontal protein electrophoresis.
  • Amersham™ ECL™ Gels have a shelf life of up to 12 months with no compromise in performance over time
  • Gels are available in 15 and 10 well formats as either homogenous (10 and 12%) or gradient (4-12%, 8-16% and 4-20%)
  • Compatible with standard Laemmli buffers
  • Works well with standard protein detection protocols
  • Amersham ECL Gel is cast without SDS, allowing the user to define the separation conditions by the composition of the running buffer and sample loading buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Clear
Til brug med (udstyr) Amersham ECL Gel Box
Gel procent 4 to 20%
Gel tykkelse 1.4 mm
Gel Type Tris-HCl
Produkttype Gradient Page
Adskillelse af Protein
Adskillelsestype Denaturing, Native
Wells 15-brønds
Formulering Acrylamide/bis-acrylamide, %C = 2.6% (w/w), %T = Total concentration (w/v) of Acrylamide + bis-acrylamide 4 to 20%
Til brug med (applikation) Polyacrylamide Gel Electrophoresis
Mængde 10/Pk.
Opbevaringskrav 4° to 8°C
Tykkelse (engelsk) 0.05 in.
Volumen pr. brønd 20 μL
Længde (metrisk) 75 mm
Længde (metrisk) Gel 7.5 cm
Bredde (engelsk) 3.15 in.
Bredde (engelsk) Gel 3.15 in.
Bredde (metrisk) 80 mm
Bredde (metrisk) Gel 8 cm
Højde (engelsk) 2.95 in.
Højde (metrisk) 7.5 cm