Få mere at vide
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (mono-reaktive NHS Ester)
Artikelnummer. 11595045 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 mg
10 mg
150 μg
25 mg
5 mg
50 mg
Etiket eller farvestof:
Cy3.5
Cy5
Cy7
Produkttype:
Cy3.5 NHS Ester
Cy5 NHS Ester
Cy7 NHS Ester
Pakningsstørrelse:
10mg
150µg
1mg
25mg
50mg
5mg
Artikelnummer. 11595045
Brand: Cytiva PA15100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til meget nøjagtig mærkning af amingrupper. Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (mono-Reactive NHS Ester) indeholder derivatiserede CyDyes, der kun bærer én reaktiv gruppe på hvert farvestofmolekyle til nøjagtig mærkning af amingrupper, for eksempel på antistoffer, peptider eller oligonukleotider.
  • Indeholder derivatiserede CyDyes, der kun bærer én reaktiv gruppe på hvert farvestofmolekyle
  • pH-område: 3 til 10
  • DMSO tolerant
  • Fotostabil
  • Eksempler på protokoller inkluderet i hver farvestofpakke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til mærkning via amingrupper er CyDyes velegnede til brug i applikationer som fluorescensresonansenergioverførsel (FRET), tidsopløst-fluorescensresonansenergioverførsel (TR-FRET) og fluorescenspolarisering (FP)
Mængde 5 mg
Produkttype Cy5 NHS Ester
Sættets indhold Foliepakker, der hver indeholder 1, 5, 10, 25 eller 50 mg tørret farvestof
pH-område 3 til 10
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Etiket eller farvestof Cy5
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cy5 NHS ester
Signalord
  • Fare||
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.