Beskrivelse
- Indeholder derivatiserede CyDyes, der kun bærer én reaktiv gruppe på hvert farvestofmolekyle
- pH-område: 3 til 10
- DMSO tolerant
- Fotostabil
- Eksempler på protokoller inkluderet i hver farvestofpakke
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til mærkning via amingrupper er CyDyes velegnede til brug i applikationer som fluorescensresonansenergioverførsel (FRET), tidsopløst-fluorescensresonansenergioverførsel (TR-FRET) og fluorescenspolarisering (FP) |
| Mængde | 10 mg |
| Produkttype | Cy5 NHS Ester |
| Sættets indhold | Foliepakker, der hver indeholder 1, 5, 10, 25 eller 50 mg tørret farvestof |
| pH-område | 3 til 10 |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Etiket eller farvestof | Cy5 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cy5 NHS ester
- Fare||
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.