Få mere at vide
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (mono-reaktive NHS Ester)
Artikelnummer. 11505055 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
150 μg
25 mg
5 mg
50 mg
Etiket eller farvestof:
Cy3.5
Cy5
Cy7
Produkttype:
Cy3.5 NHS Ester
Cy5 NHS Ester
Cy7 NHS Ester
Pakningsstørrelse:
10mg
150µg
1mg
25mg
50mg
5mg
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Etiket eller farvestof Produkttype unitSize
11505055 50 mg Cy5 Cy5 NHS Ester 50mg
10697655 1 mg Cy3.5 Cy3.5 NHS Ester 1mg
11515055 10 mg Cy5 Cy5 NHS Ester 10mg
11545095 5 mg Cy7 Cy7 NHS Ester 5mg
10379814 1 mg Cy7 Cy7 NHS Ester 1mg
11565095 10 mg Cy7 Cy7 NHS Ester 10mg
11595045 5 mg Cy5 Cy5 NHS Ester 5mg
10742067 1 mg Cy5 Cy5 NHS Ester 1mg
11580744 150 μg Cy5 Cy5 NHS Ester 150µg
11505085 25 mg Cy5 Cy5 NHS Ester 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11505055 Leverandør Cytiva Leverandørnr. PA15102
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til meget nøjagtig mærkning af amingrupper. Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (mono-Reactive NHS Ester) indeholder derivatiserede CyDyes, der kun bærer én reaktiv gruppe på hvert farvestofmolekyle til nøjagtig mærkning af amingrupper, for eksempel på antistoffer, peptider eller oligonukleotider.
  • Indeholder derivatiserede CyDyes, der kun bærer én reaktiv gruppe på hvert farvestofmolekyle
  • pH-område: 3 til 10
  • DMSO tolerant
  • Fotostabil
  • Eksempler på protokoller inkluderet i hver farvestofpakke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til mærkning via amingrupper. CyDyes er velegnede til brug i applikationer såsom fluorescensresonansenergioverførsel (FRET), tidsopløst fluorescensresonansenergioverførsel (TR-FRET) og fluorescenspolarisering (FP)
Mængde 50 mg
Produkttype Cy5 NHS Ester
Sættets indhold Foliepakker, der hver indeholder 1, 5, 10, 25 eller 50 mg tørret farvestof
pH-område 3 til 10
Molekylvægt (g/mol) 791.99
Opløselighed Opløselig i koldt vand og varmt vand
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C, beskyttet mod lys. Rekonstitueret materiale kan opbevares i op til 2 uger ved -20 °C i alikvoter for at undgå gentagne fryse-optøningscyklusser.
Etiket eller farvestof Cy5
Farve Blå
Emission 670
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cy5 NHS ester
Signalord
  • Fare||
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cy5 (mono-reactive)