Beskrivelse
Anvendelsen af monoreaktive maleimider er særligt velegnet til antistofmærkning, da farvestofmolekylerne indføres væk fra antistofbindingsstedet, hvilket øger chancen for, at det mærkede molekyles funktionalitet vil være usvækket.
- Velegnet til mærkning af antistoffer
- Eksempler på protokoller inkluderet i hver farvestofpakke
Antistofmærkning
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til mærkning via thiolgrupper Til brug i steady state fluorescens, FP og FRET applikationer |
| Mængde | 5 mg |
| Produkttype | Cy5 Maleimid |
| Sættets indhold | Foliepakker, der hver indeholder 1, 5 eller 25 mg tørret farvestof |
| pH-område | 3 til 10 |
| Molekylvægt (g/mol) | 791.95 |
| Opløselighed | Opløselig i koldt vand og varmt vand |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C, beskyttet mod lys. Rekonstitueret materiale kan opbevares i op til 2 uger ved -20 °C i alikvoter for at undgå gentagne fryse-optøningscyklusser. |
| Etiket eller farvestof | Cy5 |
| Farve | Blå |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1