Beskrivelse
Hydrazidestere giver en bekvem metode til mærkning af frie carbonylgrupper i glycoproteiner og kulhydrater. For maksimal bekvemmelighed leveres stabile aktive hydrazidestere og opbevares som fast materiale.
- Udvalg af bulkpakker til rådighed for den bedste økonomi
- Eksempler på protokoller inkluderet i hver farvestofpakke
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til mærkning via carbonylgrupper. Til brug i steady state fluorescens, FP og FRET applikationer |
| Mængde | 1 mg |
| Produkttype | Cy3 Hydrazid |
| Sættets indhold | Foliepakker, der hver indeholder 1, 5 eller 25 mg tørret farvestof |
| pH-område | 3 til 10 |
| Molekylvægt (g/mol) | 765.95 |
| Opløselighed | Opløselig i koldt vand og varmt vand |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C, beskyttet mod lys. Rekonstitueret materiale kan opbevares i op til 2 uger ved -20 °C i alikvoter for at undgå gentagne fryse-optøningscyklusser. |
| Etiket eller farvestof | Cy3 |
| Farve | Rød |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cy3 hydrazide, 1 mg
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H332-Farlig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Cy3 (hydrazide)