Ordreinfo
Stort udvalg af bulkpakker til rådighed for den bedste økonomi. Pakkerne indeholder fluorstoffer med to reaktive grupper på hvert farvestofmolekyle til generel mærkning af proteinamingrupper.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Velegnet til generel mærkning af aminrester |
| Mængde | 10 mg |
| Produkttype | Cy5 bis-NHS Ester |
| Sættets indhold | Foliepakker, der hver indeholder 5, 10 eller 50 mg tørret farvestof |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cy5 Bis NHS ester, 10 mg
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H332-Farlig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Cy5 (Bis NHS ester)