Få mere at vide
Cytiva Amersham™ CyDye™ Værdipakker (bis-reaktive NHS-estere)
Artikelnummer. 11565045 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Produkttype:
Cy2 bis-NHS Ester
Cy3 bis-NHS Ester
Cy5 Bis NHS Ester
Cy5 bis-NHS Ester
Cy5.5 Bis NHS Ester
Cy5.5 bis-NHS Ester
Cy7 Bis NHS Ester
Cy7 bis-NHS Ester
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
5mg
Pakke med 5
Artikelnummer. 11565045
Brand: Cytiva PA15000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til generel mærkning af aminrester
Ordreinfo
Stort udvalg af bulkpakker til rådighed for den bedste økonomi. Pakkerne indeholder fluorstoffer med to reaktive grupper på hvert farvestofmolekyle til generel mærkning af proteinamingrupper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Velegnet til generel mærkning af aminrester
Mængde 5 mg
Produkttype Cy5 bis-NHS Ester
Sættets indhold Foliepakker, der hver indeholder 5, 10 eller 50 mg tørret farvestof
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1