Beskrivelse
- Praktisk måde at mærke antistoffer, proteiner, lægemidler og oligonukleotider med CyDye Fluorescerende farvestoffer.
- Til brug i ELISA immunpræcipitation og blotting-anvendelser.
- Farvestoffer er pakket i færdigblandede mængder og folieforseglet for at sikre ensartede mærkninger.
Ordreinfo
Hvert sæt indeholder fem hætteglas med farvestof. Hvert hætteglas er tilstrækkeligt til at mærke 1 mg protein eller 30 nmol aminogrupper.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til mærkning af biologiske forbindelser med Cy5.5 monofunktionelt farvestof |
| Mængde | Hver |
| Produkttype | Cy5.5 Mono-reaktiv farvepakke |
| Sættets indhold | Fem foliepakker, der hver indeholder tørret farvestof til at mærke 1 mg protein |
| Tilstrækkelig til | Mærkning af 1mg protein eller 30nM aminogrupper |
| Molekylvægt (g/mol) | 1128.41 |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C, beskyttet mod lys |
| Etiket eller farvestof | Cy5.5 mono-funktionelt farvestof |
| Farve | Blå |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1