Få mere at vide
Cytiva Amersham™ CyDye™ Reactive Dye 5-packs
Shop alle Cytiva produkter
Etiket eller farvestof:
Cy2 bis-Reactive Dye
Cy3 mono-funktionelt farvestof
Cy3.5 mono-Functional Dye
Cy5 Reactive Dye
Cy5 mono-funktionelt farvestof
Cy5.5 bis-Functional Dye
Cy5.5 mono-funktionelt farvestof
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Praktisk måde at mærke antistoffer, proteiner, lægemidler og oligonukleotider med CyDye Fluorescerende farvestoffer.
- Til brug i ELISA immunpræcipitation og blotting-anvendelser.
- Farvestoffer er pakket i færdigblandede mængder og folieforseglet for at sikre ensartede mærkninger.
Ordreinfo
Hvert sæt indeholder fem hætteglas med farvestof. Hvert hætteglas er tilstrækkeligt til at mærke 1 mg protein eller 30 nmol aminogrupper.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til mærkning af biologiske forbindelser med Cy5 monofunktionelt farvestof |
| Mængde | Hver |
| Produkttype | Cy5 Mono-reaktiv farvepakke |
| Sættets indhold | Fem foliepakker, der hver indeholder tørret farvestof til at mærke 1 mg protein |
| Tilstrækkelig til | Mærkning af 1mg protein eller 30nM aminogrupper |
| Molekylvægt (g/mol) | 791.99 |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C, beskyttet mod lys |
| Etiket eller farvestof | Cy5 mono-funktionelt farvestof |
| Farve | Blå |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- cy5 mono-reactive dye pack
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H332-Farlig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: cy5 (mono-reactive)