Få mere at vide
Cytiva Amersham™ CyDye™ Post-mærkning Reactive Dye Packs
Artikelnummer. 10724947 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
12 hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10724947 12 hætteglas Hver
1 options
Artikelnummer. 10724947 Leverandør Cytiva Leverandørnr. RPN5661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6220.00 DKK
    5788.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 432.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Reaktiv CyDye fluorer specifikt optimeret til nukleinsyremikroarray-mærkning. Cytiva CyDye Post-Labelling Reactive Dye Pack giver bekvemt emballeret, yderst reaktiv Cy3 og Cy5 monofunktionel NHS-ester til mærkning af prober via postmærkningsvejen (aminoallyl).
  • Cy 3 og ™Cy 5 farvestoffer ™med høj reaktivitet: 40.000 pmol reaktivt farvestof pr. hætteglas, kl> 75% reaktivt farvestofindhold
  • Hvert hætteglas er tilstrækkeligt til én mærkningsreaktion på op til 0,5-μ2 g aa-cDNA eller 3-10 g μaa-RNA
  • Klar til brug, individuelt dispenseret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Kun reaktiv CyDye fluorer specifikt optimeret til nukleinsyre-mikroarray-mærkning
Mængde 12 hætteglas
Produkttype CyDye Post-Labeling Reactive Dye Pack
Sættets indhold 12 hætteglas Cy3 NHS Ester og 12 hætteglas Cy5 NHS Ester
pH-område 8,5 til 9,5
Tilstrækkelig til En mærkningsreaktion på op til 0,5 til 2 μg aa-cDNA eller 3 til 10 g μaa-RNA
Indhold og opbevaring -15 °C til -30 °C