Få mere at vide
Cytiva Amersham™ CyDye™ Fluorescerende nukleotider
Artikelnummer. 10743217 Shop alle Cytiva produkter
Produkttype:
Cy3-CTP
Cy3-UTP
Cy3-dCTP
Cy3-dUTP
Cy3.5-dCTP
Cy5-CTP
Cy5-UTP
Cy5-dCTP
Cy5-dUTP
Cy5.5-dCTP
Værdipakke indeholdende 5 x 25 nmol Cy3-dUTP + 5 x 25 nmol Cy5-dUTP
Værdipakke: Cy3-dCTP, Cy5-dCTP
Mængde:
100 nm
100 nmol
25 nmol
250 nmol
5 x 25 nmol
Farve:
Far-Red
Langt-rød
Near IR
Orange
Orange, Far-Rød
Scarlet
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 10743217
Brand: Cytiva PA53026
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mærk DNA- og RNA-prober. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ CyDye™ Fluorescerende nukleotider er optimeret til flerfarveanalyse i mikroarrays, FISH, kromosomidentifikation, helkromosommaling, karyotyping og genkortlægning.
Til mærkning af DNA- og RNA-prober specielt til flerfarveanalyse i mikroarrays, FISH, kromosomidentifikation, helkromosommaling, karyotyping og genkortlægning. CyDye mærkede nukleotider er tilgængelige i en række lyse, intense farver med smalle emissionsbånd, der er —ideelle til multipleksing inden for en enkelt prøve.
  • Lav uspecifik binding
  • Høj fotostabilitet
  • Høj vandopløselighed
  • pH ufølsom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt CyDyes er en gruppe af klare fluorescerende farvestoffer, som kan bruges i genomisk forskning og proteinforskning. Cy-farvemærkede nukleotider udviser følgende egenskaber:
pH 7
Molekylvægt (g/mol) 765,95 (Monofunktion), 949,11 (Bisfunktion)
Produkttype Cy3-UTP
Reagenser Fluorescerende mærkningsreagenser
Bølgelængde 570nm
Indhold og opbevaring -15 °C til -30 °C
Mængde 100 nmol
Farve Orange
Til brug med (applikation) Genomisk og proteinforskning, mærkning af DNA- og RNA-prober, især til flerfarveanalyse i mikroarrays, FISH, kromosomidentifikation, helkromosommaling, karyotyping og genkortlægning