Få mere at vide
Cytiva Amersham™ CyDye™ Fluorescerende nukleotider
Artikelnummer. 10712257 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Produkttype:
Cy3-CTP
Cy3-UTP
Cy3-dCTP
Cy3-dUTP
Cy3-dUTP, Cy5-dUTP
Cy3.5-dCTP
Cy5-CTP
Cy5-UTP
Cy5-dCTP
Cy5-dUTP
Cy5.5-dCTP
Værdipakke: Cy3-dCTP, Cy5-dCTP
Mængde:
100 nm
100 nmol
25 nmol
250 nmol
5 x 25 nmol
Farve:
Far-Red
Langt-rød
Nær IR
Orange
Orange, Far-Rød
Scarlet
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Produkttype Mængde Farve Unit Size
10712257 Cy3-dUTP 25 nmol Orange Hver
10238804 Cy3-CTP 100 nm Orange Hver
10554195 Cy5-CTP 100 nmol Langt-rød Hver
10743217 Cy3-UTP 100 nmol Orange Hver
10713977 Cy3-dCTP 250 nmol Orange Hver
10723977 Cy5-dUTP 250 nmol Far-Red Hver
10126194 Cy5-UTP 100 nmol Langt-rød Hver
10095074 Værdipakke: Cy3-dCTP, Cy5-dCTP 5 x 25 nmol Orange, Far-Rød 1 sæt
10196094 Cy3-dUTP, Cy5-dUTP 5 x 25 nmol Orange, Far-Rød 1 sæt
10279774 Cy5.5-dCTP 25 nmol Nær IR Hver
10268614 Cy3-dCTP 25 nmol Orange Hver
10627085 Cy5-dCTP 25 nmol Langt-rød Hver
10094684 Cy5-dUTP 25 nmol Langt-rød Hver
10278184 Cy3.5-dCTP 25 nmol Scarlet Hver
10441835 Cy5-dCTP 250 nmol Far-Red Hver
10195844 Cy3-dUTP 250 nmol Orange Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Product Code. 10712257 Supplier Cytiva Supplier No. PA53022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4200.00 DKK
    3928.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 272.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Mærk DNA- og RNA-prober. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ CyDye™ Fluorescerende nukleotider er optimeret til flerfarveanalyse i mikroarrays, FISH, kromosomidentifikation, helkromosommaling, karyotyping og genkortlægning.
Til mærkning af DNA- og RNA-prober specielt til flerfarveanalyse i mikroarrays, FISH, kromosomidentifikation, helkromosommaling, karyotyping og genkortlægning. CyDye mærkede nukleotider er tilgængelige i en række lyse, intense farver med smalle emissionsbånd, der er —ideelle til multipleksing inden for en enkelt prøve.
  • Lav uspecifik binding
  • Høj fotostabilitet
  • Høj vandopløselighed
  • pH ufølsom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt CyDyes er en gruppe af klare fluorescerende farvestoffer, som kan bruges i genomisk forskning og proteinforskning. Cy-farvemærkede nukleotider udviser følgende egenskaber:
pH 7
Molekylvægt (g/mol) 765,95 (Monofunktion), 949,11 (Bisfunktion)
Produkttype Cy3-dUTP
Reagenser Fluorescerende mærkningsreagenser
Bølgelængde 570nm
Indhold og opbevaring -15 °C til -30 °C
Mængde 25 nmol
Farve Orange
Til brug med (applikation) Genomisk og proteinforskning, mærkning af DNA- og RNA-prober, især til flerfarveanalyse i mikroarrays, FISH, kromosomidentifikation, helkromosommaling, karyotyping og genkortlægning