Få mere at vide
Cytiva Amersham™ CyDye™ Antibody Labeling Kits
Artikelnummer. 10685375 Shop alle Cytiva produkter
Etiket eller farvestof:
Cy2 Reactive Dye
Cy2 mono-Functional Dye
Cy3 Reactive Dye
Cy5 Reactive Dye
Produkttype:
Cy2 Ab Labeling Kit
Cy2 MAb Labeling Kit
Cy3 Ab Labeling Kit
Cy5 Ab Labeling Kit
missing translation for 'unitSize'
1 sæt
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10685375
missing translation for 'mfr': Cytiva PA32001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Convenient way to tag antibodies with CyDye fluorescent dyes
CyDye fluorescent dyes are supplied as highly water soluble, reactive NHS esters for easy conjugation to biomolecules containing aliphatic amino groups.
  • Conjugations are carried out under mild conditions and are complete within 1 hour
  • Dyes are packaged in premeasured amounts and foil sealed to ensure consistent labelings
Información de órdenes
Antibody kits contain all reagents required for 2 x 1mg reactions. Monoclonal antibody kits contain all reagents required for 2 x 0.1mg reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Til brug med (applikation) For the conjugation of proteins with Cy2 bisfunctional dye
Mængde Each
Produkttype Cy2 MAb Labeling Kit
pH-område 7 to 7.3
Molekylvægt (g/mol) 896.95
Opløselighed Cy2 dye: Soluble in cold water and hot water Coupling buffer: Soluble in cold water and hot water Elution buffer: Soluble in cold water and hot water
Indhold og opbevaring 2°C to 8°C, protected from light
Etiket eller farvestof Cy2 mono-Functional Dye
Farve Yellow
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado