Få mere at vide
Cytiva Amersham™ CyDye™ Antibody Labeling Kits
Artikelnummer. 10106334 Shop alle Cytiva produkter
Etiket eller farvestof:
Cy2 Reactive Dye
Cy2 mono-Functional Dye
Cy3 Reactive Dye
Cy5 Reactive Dye
Produkttype:
Cy2 Ab Labeling Kit
Cy2 MAb Labeling Kit
Cy3 Ab Labeling Kit
Cy5 Ab Labeling Kit
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 10106334
Brand: Cytiva PA35000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Convenient way to tag antibodies with CyDye fluorescent dyes
CyDye fluorescent dyes are supplied as highly water soluble, reactive NHS esters for easy conjugation to biomolecules containing aliphatic amino groups.
  • Conjugations are carried out under mild conditions and are complete within 1 hour
  • Dyes are packaged in premeasured amounts and foil sealed to ensure consistent labelings
Ordreinfo
Antibody kits contain all reagents required for 2 x 1mg reactions. Monoclonal antibody kits contain all reagents required for 2 x 0.1mg reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) For the conjugation of proteins with Cy5 Reactive Dye
Mængde Hver
Produkttype Cy5 Ab Labeling Kit
pH-område 7 to 7.3
Molekylvægt (g/mol) 975.15
Opløselighed Cy5 dye: Soluble in cold water and hot water Coupling buffer: Soluble in cold water and hot water Elution buffer: Soluble in cold water and hot water
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C, beskyttet mod lys
Etiket eller farvestof Cy5 Reactive Dye
Farve Blå
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cy5 Ab Labelling Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Cy5