Få mere at vide
Amersham™ CyDye™ 800 Goat-Anti-Mouse Secondary Antibody, Cytiva
Amersham™ CyDye™ NIR-labeled secondary antibodies are designed for quantitative fluorescent Western blotting.
726.68 DKK - 1239.45 DKK
Tekniske data
Applikationer Western Blot
Konjugeret CyDye 800
Primær eller sekundær Secondary
Indhold og opbevaring 2°C to 8°C, protected from light
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
16237801
Dokumentvisning
Life Science products Cytiva
29360788
0.1 mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1030.00 DKK
726.68 DKK / 0.1mg
Save 303.32 DKK
29% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
16247801
Dokumentvisning
Life Science products Cytiva
29360789
0.5 mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1740.00 DKK
1239.45 DKK / 0.5mg
Save 500.55 DKK
28% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Fluorescence detection is a direct Western blotting method in which a secondary antibody is conjugated to a fluorophore, avoiding the need for ancillary detection reagents. Different fluorophores are available for signal detection at either visible light or near-infrared (NIR) wavelengths.
Amersham CyDye 700 and 800 secondary antibodies are labeled with NIR fluorophores that emit light at wavelengths of 700 nm or 800 nm. By using Amersham CyDye 700 and 800 secondary antibodies together with a pair of appropriate rabbit or mouse primary antibodies, you can perform multiplexed experiments.
Key benefits:
  • Easy handling and a strong signal-to-noise ratio yield reproducible results
  • Multiplexing analysis of more than one target protein on a single blot increases process efficiency
  • Total protein normalization (TPN) generates reliable and accurate quantitation
  • Stable signals allow membranes to be stored and rescanned for future studies
Tekniske data
Tekniske data
Western Blot
CyDye 800
Secondary
2°C to 8°C, protected from light
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • AmershamTM CyDyeTM 800nm goat antimouse
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium azide
  • UNKNOWN ACUTE-50.9% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 5.9% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater