Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Cy™ 3 Saturation Dye
Artikelnummer. 10066034 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
400 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10066034
Brand: Cytiva 28936683
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
400nmol CyDye DIGE fluor Cy3 saturation dye
Outstanding for multi-color analysis, with bright and easily distinguishable colors
  • Water soluble at low and high temperatures
  • Bright coloration, very sensitive
  • Minimal loss of signal during labeling, separation and scanning
  • Distinct signal from each fluor with minimal cross-talk
  • No change in signal over wide pH range used during first-dimension separation
Detecting protein abundance differences in 2-D Fluorescence Difference Gel Electrophoresis using Ettan DIGE system; For use with very small samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Koncentration 400 nmol
Produkttype Fluorescent Protein Stain
Plet type CyDye DIGE Fluor
Form Fast stof
Til brug med (applikation) Multicolor analysis, offering bright and intense colors with narrow excitation and emission bands
Sættets indhold 400 nmol CyDye DIGE fluor Cy3 saturation dye for preparative labeling
Mængde 400 nmol
Opbevaringskrav −15° to −30°C
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1