Beskrivelse
Cy3 og Cy5 monofunktionelle maleimider er særligt egnede til selektiv mærkning af molekyler indeholdende frie sulfhydrylgrupper, såsom cysteinrester i proteiner og peptider og oligonukleotider. De er også nyttige til antistofmærkning, eftersom farvestofmolekylerne indføres væk fra antistofbindingsstedet, hvilket øger chancen for, at funktionaliteten af det mærkede molekyle vil være usvækket. Protokollen er enkel og robust og tilbyder en alternativ kemi, når enten større selektivitet af mærkning er påkrævet eller aminmærkning med Cy3 og Cy5 NHS-estere er ikke ønskelige eller passende.
- Giver et alternativ til hvornår CyDye™ NHS-estere er uegnede.
- Farvestoffer pakkes i formålte mængder og folieforseglet for at sikre ensartede mærkninger
Ordreinfo
Hvert sæt indeholder fem hætteglas med farvestof, hver tilstrækkelig til at mærke 1 mg protein.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til mærkning af biologiske forbindelser med CyTM5 monofunktionelt farvestof |
| Mængde | 5 hætteglas hver tilstrækkelig til at mærke 1 mg protein |
| Produkttype | Cy5 Maleimid Mono-Reactive Dye 5-Pack |
| Sættets indhold | Fem hætteglas med farvestof |
| Tilstrækkelig til | Mærkning af 1 mg protein |
| Molekylvægt (g/mol) | 817 |
| Opløselighed | Opløselig i koldt vand og varmt vand |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C, beskyttet mod lys. Rekonstitueret materiale kan opbevares i op til 2 uger ved -20 °C i alikvoter for at undgå gentagne fryse-optøningscyklusser. |
| Etiket eller farvestof | Cy5 |
| Farve | Blå |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1