Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Cy ™3, Cy™ 5 Maleimid mono-reaktivt farvestof 5-pak
Artikelnummer. 10626315 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Etiket eller farvestof:
Cy3
Cy5
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Etiket eller farvestof unitSize
10626315 Cy3 1 sæt
10704357 Cy5 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10626315 Leverandør Cytiva Leverandørnr. PA23031
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Mere selektiv metode til antistofmærkning, der reducerer muligheden for, at mærket interfererer med efterfølgende antistof-antigen-reaktioner. Amersham™ Cy ™3, Cy™ 5 Maleimid mono-Reactive Dye-pakninger er pakket i formålte mængder og folieforseglet for at sikre ensartede mærkninger.
Cy3 og Cy5 monofunktionelle maleimider er særligt egnede til selektiv mærkning af molekyler indeholdende frie sulfhydrylgrupper, såsom cysteinrester i proteiner og peptider og oligonukleotider. De er også nyttige til antistofmærkning, eftersom farvestofmolekylerne indføres væk fra antistofbindingsstedet, hvilket øger chancen for, at funktionaliteten af det mærkede molekyle vil være usvækket. Protokollen er enkel og robust og tilbyder en alternativ kemi, når enten større selektivitet af mærkning er påkrævet eller aminmærkning med Cy3 og Cy5 NHS-estere er ikke ønskelige eller passende.
  • Giver et alternativ til hvornår CyDye™ NHS-estere er uegnede.
  • Farvestoffer pakkes i formålte mængder og folieforseglet for at sikre ensartede mærkninger
Ordreinfo
Hvert sæt indeholder fem hætteglas med farvestof, hver tilstrækkelig til at mærke 1 mg protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til mærkning af biologiske forbindelser med Cy3 monofunktionelt farvestof
Mængde 5 hætteglas hver tilstrækkelig til at mærke 1 mg protein
Produkttype Cy3 Maleimid Mono-Reactive Dye 5-Pack
Sættets indhold Fem hætteglas med farvestof
Tilstrækkelig til Mærkning af 1 mg protein
Molekylvægt (g/mol) 791
Opløselighed Opløselig i koldt vand og varmt vand
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C, beskyttet mod lys. Rekonstitueret materiale kan opbevares i op til 2 uger ved -20 °C i alikvoter for at undgå gentagne fryse-optøningscyklusser.
Etiket eller farvestof Cy3
Farve Rød
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1