Få mere at vide
Cytiva Amersham™ CDP-Star Detektionsreagenser
Artikelnummer. 10469774 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10469774 Hver Hver
1 options
Artikelnummer. 10469774 Leverandør Cytiva Leverandørnr. RPN3682
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hurtig, direkte mærkning af DNA- eller RNA-prober med termostabil alkalisk fosfatase. Cytiva Amersham™ CDP-Star Detektionsreagenser mærker DNA- eller RNA-prober under en 30-minutters reaktion, og resulterende prober kan bruges uden oprensning.
  • Praktisk til hurtige adskillelser enten alene eller forbundet i serie
  • Designet til brug med sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografiske systemer
  • Høje flowhastigheder og godt opskaleringspotentiale
Ordreinfo
Tilstrækkelig til detektion af 2500cm 2 membran. Inkluderer kun detektionsreagenser. For mærkningsmodul, se del RPN3680.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) DNA/RNA og probemærkning
Tilstrækkelig til 2500 cm 2 membran
Inkluderer CDP-Star detektionsreagenser
Mængde Hver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • CDP-Star Detection Reagent, For 2,500 cm2 membrane
Signalord
  • Fare||
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P305-VED KONTAKT MED ØJNENE:Ring omgående til enGIFTINFORMATION/læge..
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2'-iminodiethanol