Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Amplify™ Fluorographic Reagent
Artikelnummer. 10094154 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10094154
Brand: Cytiva NAMP100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fast and convenient fluorographic reagent for 35S-, 14C- and 3H-labeled samples in gels
Increases sensitivity of detection and significantly reduce exposure times required for weak beta emitters.
  • Increased detection efficiency 1000-fold for 3H and 15-fold for 35S and 14C
  • Less than two hours total preparation time
  • Can be used with acrylamide or agarose gels with no change in protocols
  • Odorless, inorganic and fully compatible with Sensitize™ Preflash unit and Hyperfilm™ MP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Fast and convenient fluorographic reagent for 35S-, 14C- and 3H-labeled samples in Gels
pH 3.5 to 4.5
Mængde 1000 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amplify Fluorographic Reagent, 1 litre
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1,2,4-Trimethyl-benzene5-sulphonic acid
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 5.9% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.