Beskrivelse
AlkPhos direkte mærknings- og detektionssystemer er baseret på hurtig, direkte mærkning af DNA- eller RNA-prober med termostabil alkalisk fosfatase. CDP-Star™ eller ECF™ detektion kan bruges. DNA- eller RNA-prober mærkes under en 30-minutters reaktion, og resulterende prober kan anvendes uden oprensning. Hybridiseringsstringens kan styres af temperatur såvel som saltkoncentration.
- Hybridiseringsstringens kan kontrolleres ved at hæve temperaturer op til 75 °C
- Påvisning af 60 fg mål-DNA (enkeltkopi-gen) i et genomisk Southern blot
- ECF detektion til kvantificeringsforsøg
- Hurtig protokol sparer to til tre timer i forhold til konventionelle indirekte metoder
Ordreinfo
Hvert system inkluderer følgende reagenser, tilstrækkeligt til 25 eller 50 mærkningsreaktioner og påvisning af 2500 cm 2 : mærkningsreagens, tværbinder, kontrol-DNA, reaktionsbuffer, hybridiseringsbuffer, blokeringsmiddel, ECF detektionsreagenser.
Tekniske data
Tekniske data
| Tilstrækkelig til | 2500 cm2 membran |
| Inkluderer | Tilstrækkelig til 25 eller 50 mærkningsreaktioner og påvisning af 2500 cm 2 membran: mærkningsreagens, tværbinder, kontrol-DNA, reaktionsbuffer, hybridiseringsbuffer, blokeringsmiddel, ECF detektionsreagenser. |
| Mængde | Hver |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2