Få mere at vide
Contec™ Twill Jean Wipes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15855204 Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3600
Artikelnummer. 15855204
Brand: Contec™ TJ99
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contec™ Twill Jean Wipes har høj absorberingsevne og termisk stabilitet, hvilket gør dem ideelle til anvendelse ved høje temperaturer.
  • 100% bomuldsstof
  • Vævet i en 2 x 1 kiperkonstruktion
  • Stærk og absorberende
  • Velegnet til højtemperaturapplikationer
  • Fås bestrålet
  • Slidstærkt stof til svære opgaver
  • Forspænd afskårne kanter for at reducere optrævling
  • Sorbent klud til overfladerengøring eller spildopsamling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tørre
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 22.86 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 22.86 cm
Materiale Bomuld
Oversigt Fladt stablet
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Emballagemængde 300/pose, 12 poser/Cs.