missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Amentoflavone, TRC

Artikelnummer. 17990005
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17990005 1 mg
17947374 100 mg
17979184 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17990005 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5764201MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1617-53-4
Molekylær formel C30 H18 O10
Molekylvægt (g/mol) 538.46
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 8-[5-(5,7-dihydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-yl)-2-hydroxyphenyl]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-, 3' '',8-Biflavone, 4',4' '',5,5' ',7,7' '-hexahydroxy- (7CI,8CI), Ginkgetin, didemethyl- (6CI), 8-[5-(5,7-Dihydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-yl)-2-hydroxyphenyl]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Amenthoflavone, Amentoflavone, I3',II8-Biapigenin, NSC 295677, Tridemethylsciadopitysin
IUPAC navn 8-[5-(5,7-dihydroxy-4-oxochromen-2-yl)-2-hydroxyphenyl]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
SMIL Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)c(c3O2)c4cc(ccc4O)C5=CC(=O)c6c(O)cc(O)cc6O5

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Amentoflavone
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C30H18O10/c31-15-4-1-13(2-5-15)24-12-23(38)29-21(36)10-20(35)27(30(29)40-24)17-7-14(3-6-18(17)33)25-11-22(37)28-19(34)8-16(32)9-26(28)39-25/h1-12,31-36H
Formel vægt 538.09
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.