Få mere at vide
Amentoflavon, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17585565 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17585565 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17585565 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469071000
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amentoflavon
CAS 1617-53-4
Mængde 100 mg
Molekylær formel C30 H18 O10
Formel vægt 538.48
Fysisk form Pulver
Farve Hvid til gul til beige
Renhed ≥97,5 %
InChI nøgle YUSWMAULDXZHPY-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1=CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C(=C2O1)C1=CC(=CC=C1O)C1=CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
IUPAC navn 8-[5-(5,7-dihydroxy-4-oxo-4H-chromen-2-yl)-2-hydroxyphenyl]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 538.46