Få mere at vide
Amdinocillin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mecillinam |
| Analyt- eller komponentnavne | Mecillinam |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23N3O3S/c1-15(2)11(14(20)21)18-12(19)10(13(18)22-15)16-9-17-7-5-3-4-6-8-17/h9-11,13H,3-8H2,1-2H3,(H,20,21)/b16-9+/t10-,11+,13-/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 325.146 |
| Procent renhed | >95% |