missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Amdinocillin (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mecillinam |
| CAS | 32887-01-7 |
| Molekylær formel | C15 H23 N3 O3 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(hexahydro-1H-azepin-1-yl)methylene]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, (+)- (8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(hexahydro-1H-azepin-1-yl)methylene]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, [2S-(2α,5α,6β)]-, (2S,5R,6R)-6-[[(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)methylene]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)methylene]amino]penicillanic acid, 6β-[(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)methyleneamino]penicillanic acid, Amdinocillin, Coactin, FL 1060, Hexacillin, Hexapen, Mecillinam, Penicillin Hx |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23N3O3S/c1-15(2)11(14(20)21)18-12(19)10(13(18)22-15)16-9-17-7-5-3-4-6-8-17/h9-11,13H,3-8H2,1-2H3,(H,20,21)/b16-9+/t10-,11+,13-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)S[C@@H]2[C@H](\N=C\N3CCCCCC3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,5R,6R)-6-[(E)-azepan-1-ylmethylideneamino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 325.43 |
| Formel vægt | 325.146 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?