missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Amdinocillin (>85%), TRC

Artikelnummer. 30318052
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30318052 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30318052 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA576405100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mecillinam
CAS 32887-01-7
Molekylær formel C15 H23 N3 O3 S
Mængde 100 mg
Synonym 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(hexahydro-1H-azepin-1-yl)methylene]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, (+)- (8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(hexahydro-1H-azepin-1-yl)methylene]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, [2S-(2α,5α,6β)]-, (2S,5R,6R)-6-[[(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)methylene]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)methylene]amino]penicillanic acid, 6β-[(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)methyleneamino]penicillanic acid, Amdinocillin, Coactin, FL 1060, Hexacillin, Hexapen, Mecillinam, Penicillin Hx
InChI formel InChI=1S/C15H23N3O3S/c1-15(2)11(14(20)21)18-12(19)10(13(18)22-15)16-9-17-7-5-3-4-6-8-17/h9-11,13H,3-8H2,1-2H3,(H,20,21)/b16-9+/t10-,11+,13-/m1/s1
SMIL CC1(C)S[C@@H]2[C@H](\N=C\N3CCCCCC3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O
IUPAC navn (2S,5R,6R)-6-[(E)-azepan-1-ylmethylideneamino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 325.43
Formel vægt 325.146
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.