missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Melford Amdinocillin
Beskrivelse
Amdinocillin er et bredspektret antibiotikum, der tilhører penicillinklassen af antibiotika.
Amdinocillin er et bredspektret antibiotikum, der tilhører penicillinklassen af antibiotika. Det hæmmer syntesen af den bakterielle cellevæg, hvilket fører til ødelæggelsen af patogenet og er effektivt mod både gram-positive og gram-negative bakterier.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amdinocillin |
| CAS | 32887-01-7 |
| Mængde | 10 g |
| Molekylær formel | C15H23N3O3S |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?