Få mere at vide
Cytiva Amdex Streptavidin-HRP enzymkonjugat
Artikelnummer. 10015714 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
0.5 mL
Pakningsstørrelse:
0.5ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10015714 0.5 mL 0.5ml
1 options
Artikelnummer. 10015714 Leverandør Cytiva Leverandørnr. RPN4401
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For ELISA signalforstærkning. Konjugaterne er baseret på ny kemi, som letter konjugering af flere enzymmolekyler (alkalisk phosphatase eller peberrodsperoxidase) til et enkelt streptavidin- eller antistofmolekyle via en dextran-rygrad.
Konjugaterne er baseret på ny kemi, som letter konjugering af flere enzymmolekyler (alkalisk phosphatase eller peberrodsperoxidase) til et enkelt streptavidin- eller antistofmolekyle via en dextran-rygrad.
  • 10- til 100-fold stigning i signalintensitet
  • Kompatibel med traditionelle ELISA systemer
  • Mulighed for at reducere inkubationstider
  • Velkontrollerede uspecifikke bindingsegenskaber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret HRP
Mængde 0.5 mL
Prøvevolumen 500μ L
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Form Væske
Til brug med (applikation) Til brug i ELISA systemer
Buffer Stabiliseret i 50 % TRIS-buffer og 50 % HRP-konjugatstabilisator
Produkttype Strepavidin HRP