Få mere at vide
Amcinonide, Mikromol™
Beskrivelse
Amcinonide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amcinonide |
| CAS | 51022-69-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Amcinonide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C28 H35 F O7 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Spiro[cyclopentane-1,8'-[2H]naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole], pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., Amciderm, Amcinonid, Amcinonide, CL 34699, Cyclocort, Penticort, Visderm, (11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-16,17-[cyclopentylidenebis(oxy)]-9-fluoro-11-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C28H35FO7/c1-16(30)34-15-22(33)28-23(35-26(36-28)9-4-5-10-26)13-20-19-7-6-17-12-18(31)8-11-24(17,2)27(19,29)21(32)14-25(20,28)3/h8,11-12,19-21,23,32H,4-7,9-10,13-15H2,1-3H3/t19-,20-,21-,23+,24-,25-,27-,28+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC3(CCCC3)O[C@@H]1C[C@H]4[C@@H]5CCC6=CC(=O)C=C[C@]6(C)[C@@]5(F)[C@@H](O)C[C@]24C |
| IUPAC navn | (11β,16α)-21-(Acetyloxy)-16,17-[cyclopentylidenebis(oxy)]-9-fluoro-11-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Vis mere |